Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine |
| Smältpunkt | 72°C to 75°C |
| Analysprocentintervall | 94% min. (GC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 8-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,8-bromo, imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo |
| Formel vikt | 197.03 |
| Procent renhet | 95% |