Läs mer
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, Alfa Aesar™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine |
| Smältpunkt | 72°C to 74°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 197.03 |
| Procent renhet | 97% |