Läs mer
8-Bromooctan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromooctan-1-ol |
| CAS | 50816-19-8 |
| Molekylformel | C8H17BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 8-bromooctan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.12 |
| Formel vikt | 208.0463 |