Läs mer
8-Bromooctan-1-ol, TRC
Produktkod. 30345579
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30345579 500 mg
1 options
Produktkod. 30345579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB997403500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromooctan-1-ol
CAS 50816-19-8
Molekylformel C8H17BrO
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
LEDER OCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 8-bromooctan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 209.12
Formel vikt 208.0463