Läs mer
8-bromooctansyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromooctanoic Acid |
| CAS | 17696-11-6 |
| Molekylformel | C8 H15 Br O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 8-bromooctansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vikt | 222.0255 |