Läs mer
8-Bromoquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2703568
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10785505 1 g 1g
10671236 10 g 10g
10011764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10785505 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04310DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16567-18-3
Molekylformel C9H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 208.06
MDL-nummer MFCD00191859
InChI-nyckel PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC-namn 8-bromoquinoline
LEDER BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Bromoquinoline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.5940g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.06
Procent renhet 97%