Läs mer
8-Bromoxanthin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Bromoxanthine |
| CAS | 10357-68-3 |
| Molekylformel | C5H3BrN4O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 8-Bromo-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 8-Bromo-xanthine, 8-Bromopurine-2,6-diol, NSC 24131 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrN4O2/c6-4-7-1-2(8-4)9-5(12)10-3(1)11/h(H3,7,8,9,10,11,12) |
| LEDER | Brc1nc2NC(=O)NC(=O)c2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 8-brom-3,7-dihydropurin-2,6-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.01 |
| Formel vikt | 229.9439 |