Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Dx Genetic Analyzer Kapillär Array, 50 cm
Produktkod. 15938826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15938826 1 Array Varje
1 options
Produktkod. 15938826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4404684
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En radiofrekvensidentifieringstagg är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körningsinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel.
Dessa invändigt obelagda 50 cm kapillärer levereras i aggregat med 8 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation. En RFID-tagg (radiofrekvensidentifiering) är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körningsinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel. Arrayen kan användas för 160 injektioner i Dx-läge.
Denna produkt är avsedd för in vitro diagnostisk användning på 3500 Dx Genetic Analyzer och är inte validerad för användning med andra system eller applikationer. Se användarhandboken för 3500 Dx Genetic Analyzer för ytterligare information.
Dessa internt obelagda 50 cm kapillärer levereras i förmonterade uppsättningar med 8 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapillärlängd 50 cm
Innehåll och lagring Ambient, 1 array med 8 kapillärer
För användning med (utrustning) 3500 Dx genetisk analysator, 3500 genetisk analysator
För användning med (applikation) Sekvensering
Produkttyp 3500 Dx genetisk analysator
Kvantitet 1 Array
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för in vitro-diagnostik