Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm
Produktkod. 15839836 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839836 1 array Varje
1 options
Produktkod. 15839836 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4404683
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
En radiofrekvensidentifieringstagg är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körningsinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel.
De invändigt obelagda kapillärerna levereras i förmonterade set med 8 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Människoidentifiering, sekvensering, fragmentanalys
Kvantitet 1 array
För användning med (utrustning) 3500 genetisk analysator
Längd (metrisk) 36 cm (kapillär)
Produkttyp Genetisk analysator med 8 kapillärer
Kapillärlängd 36 cm
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvara denna array vid omgivningstemperatur. För detaljer om hur du förvarar kapillärsystemet på och av instrumentet, se Applied Biosystems Användarhandbok för 3500/3500xL Genetic Analyzer.
Beskrivning 3500 Genetic Analyzer 8-kapillärmatris, 36 cm kapillär, internt obelagda kapillärer, för användning med 3500 genetisk analysator, 15 till 30 °C lagringstemperatur