Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm
Produktkod. 15849836 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15849836 1 array Varje
1 options
Produktkod. 15849836 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4404685
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En radiofrekvensidentifieringstagg är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körningsinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel.
De invändigt obelagda kapillärerna levereras i förmonterade set med 8 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 8-kapillär array
Kapillärlängd 50 cm
Innehåll och lagring Förvara denna array vid omgivningstemperatur. För detaljer om hur du förvarar kapillärsystemet på och av instrumentet, se Applied Biosystems Användarhandbok för 3500/3500xL Genetic Analyzer.
För användning med (applikation) Proteinkvalitetsanalys, Fragmentanalys, Sekvensering
För användning med (utrustning) 3500 genetisk analysator
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 125 min.
Produkttyp 3500 Genetic Analyzer 8-kapillär array
Kvantitet 1 array