Läs mer
Integra Biosciences™ 8-kanals adapter med ejektor
Produktkod. 12633685
Change view
För användning med (utrustning):
VACUSIP Bärbar aspirator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12633685 VACUSIP Bärbar aspirator Varje
1 options
Produktkod. 12633685 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 159024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    846.45 SEK / Paket med 1
    Save 198.55 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd denna adapter med VACUSIP bärbara aspiratorer. Integra Biosciences™ 8-kanals aspirationsadaptrar tillåter VACUSIP aspiratorer för att tillhandahålla lösningar för ett brett spektrum av uppgifter för bortskaffande av flytande avfall.
  • 8-kanals adapter med ejektor för engångsspetsar
  • För VACUSIP bärbara aspiratorer
  • Unik VACUSIP handoperatör möjliggör finreglering av vätskeflödet och kan kopplas till olika adaptrar
  • Olika adaptrar finns tillgängliga för att matcha en mängd laboratoriebehållare
Specifikationer
Typ 8-kanals adapter med ejektor
För användning med (utrustning) VACUSIP Bärbar aspirator