Läs mer
Integra Biosciences™ 8-kanals adapter
Produktkod. 12603275
Change view
Typ:
8-kanals adapter i rostfritt stål, 40 mm
8-kanals adapter med ejektor för greppspetsar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12603275 8-kanals adapter med ejektor för greppspetsar Varje
10023451 8-kanals adapter i rostfritt stål, 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12603275 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 159025
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd dessa adaptrar med VACUBOY aspirationsverktyg. Integra Biosciences™ 8-kanals adaptrar som används med VACUBOY aspirationsverktyg omvandlar vilken vakuumkälla som helst till ett användarvänligt aspirationssystem.
  • 8 kanals aspirationsadapter av plast för engångsspetsar med ejektor
  • Passar en mängd olika rör, flaskor, flaskor etc.
  • Rymmer 12- till 96-brunnars plattor
Kan användas med VACUSAFE komfortdammsugare. Gör det möjligt att bortskaffa vätskerester på ett tillförlitligt, exakt och bekvämt sätt:
  • Med en exakt doserad volym
  • Utan förlust av droppar
  • Utan risk för kontaminering
  • Utan att orsaka trötthet
  • Alla delar i kontakt med vätskor är autoklaverbara
Specifikationer
Typ 8-kanals adapter med ejektor för greppspetsar
För användning med (utrustning) VACUBOY Aspirationsverktyg