Läs mer
Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlocksavskiljare
Produktkod. 10569818
Change view
Typ:
Lockpåsättning/lockavskiljare
För användning med (utrustning):
Lockpåsättning/lockavskiljare
Matrisliknande rör
Nunc-stilrör
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10569818 Lockpåsättning/lockavskiljare Matrisliknande rör Varje
11302440 Lockpåsättning/lockavskiljare Nunc-stilrör Varje
15142539 Lockpåsättning/lockavskiljare Lockpåsättning/lockavskiljare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10569818 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4105MAT
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Bearbeta ett helt ställ med skruvlocksförsedda labbrör på mindre än en minut med denna ergonomiska, manuella lockpåsättning/lockavskiljare
Bearbeta ett fullt ställ med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rör på mindre än en minut med denna ergonomiska, manuella lockpåsättning/lockavskiljare. Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlockspåsättning/avskiljare är utformad för att sätta på locken till rören vid optimalt vridmoment för att bibehålla provets integritet och förhindra provförlust under förvaring. 8-kanals lockpåsättning/lockavskiljare är ett praktiskt tillägg till bänkbearbetning av förvaringsrör med skruvlock.
Funktioner
  • Förbättrar bearbetningens kapacitet av manuella procedurer med automatiserad kolumnvis avtagning och påsättning av lock på bara fyra sekunder
  • Säkerställer reproducerbarhet genom att sätta på lock på alla rör vid den optimala vridmomentnivån som specificerats för röret
  • Gör det möjligt för alla i labbet att sätta på lock eller ta av lock från rören med en lätt, ergonomisk och användarvänlig design
  • Stativ möjliggör enkel förvaring av borttagna lock under provbearbetningsstegen
  • Praktiskt taget alltid tillgänglig för användning med lång batteritid och snabb laddningstid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Rör av Matrix-design
Avkapslingsformat 8-kanal
Beskrivning 8-kanals handhållen skruvlockspåsättning/avskiljare med stativ för rör av Matrix-design
Mått (L x B x H) 9,87 x 3,76 x 2 tum (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Elektriska krav 110 till 240 V 50/60 Hz
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Längd (engelska) 9,87 tum
Längd (metrisk) 25.1 cm
Nettovikt (engelska) 0.97 lb.
Nettovikt (metrisk) 0.44 kg
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Drift Manuell via vippbrytare
Uppladdningstid 90 min.
Spänning 110/240 V
Bredd (engelska) 3,76 tum
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Batteridriftstid Minst 20 ställ, sätt på och ta av lock
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
För användning med (utrustning) Matrisliknande rör
Frekvens 50/60 Hz
Hastighet 4 sek. för att sätta på/ta av lock på 8 rör