Läs mer
Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlocksavskiljare
Beskrivning
Bearbeta ett fullt ställ med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rör på mindre än en minut med denna ergonomiska, manuella lockpåsättning/lockavskiljare. Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlockspåsättning/avskiljare är utformad för att sätta på locken till rören vid optimalt vridmoment för att bibehålla provets integritet och förhindra provförlust under förvaring. 8-kanals lockpåsättning/lockavskiljare är ett praktiskt tillägg till bänkbearbetning av förvaringsrör med skruvlock.
Funktioner
- Förbättrar bearbetningens kapacitet av manuella procedurer med automatiserad kolumnvis avtagning och påsättning av lock på bara fyra sekunder
- Säkerställer reproducerbarhet genom att sätta på lock på alla rör vid den optimala vridmomentnivån som specificerats för röret
- Gör det möjligt för alla i labbet att sätta på lock eller ta av lock från rören med en lätt, ergonomisk och användarvänlig design
- Stativ möjliggör enkel förvaring av borttagna lock under provbearbetningsstegen
- Praktiskt taget alltid tillgänglig för användning med lång batteritid och snabb laddningstid
Specifikationer
Specifikationer
| Avkapslingsformat | 8-kanal |
| Beskrivning | Extra strömförsörjning, lockpåsättning/lockavskiljare |
| Mått (L x B x H) | 9,87 x 3,76 x 2 tum (25,1 x 9,5 x 5 cm) |
| Elektriska krav | 110 till 240 V 50/60 Hz |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5 cm |
| Längd (engelska) | 9,87 tum |
| Längd (metrisk) | 25.1 cm |
| Nettovikt (engelska) | 0.97 lb. |
| Nettovikt (metrisk) | 0.44 kg |
| Visa mer |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.