Läs mer
Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlocksavskiljare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4531009
Typ:
Lockpåsättning/lockavskiljare
För användning med (utrustning):
Lockpåsättning/lockavskiljare
Matrisliknande rör
Nunc-stilrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10569818
Brand: Thermo Scientific™ 4105MAT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bearbeta ett helt ställ med skruvlocksförsedda labbrör på mindre än en minut med denna ergonomiska, manuella lockpåsättning/lockavskiljare
Bearbeta ett fullt ställ med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rör på mindre än en minut med denna ergonomiska, manuella lockpåsättning/lockavskiljare. Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlockspåsättning/avskiljare är utformad för att sätta på locken till rören vid optimalt vridmoment för att bibehålla provets integritet och förhindra provförlust under förvaring. 8-kanals lockpåsättning/lockavskiljare är ett praktiskt tillägg till bänkbearbetning av förvaringsrör med skruvlock.
Funktioner
  • Förbättrar bearbetningens kapacitet av manuella procedurer med automatiserad kolumnvis avtagning och påsättning av lock på bara fyra sekunder
  • Säkerställer reproducerbarhet genom att sätta på lock på alla rör vid den optimala vridmomentnivån som specificerats för röret
  • Gör det möjligt för alla i labbet att sätta på lock eller ta av lock från rören med en lätt, ergonomisk och användarvänlig design
  • Stativ möjliggör enkel förvaring av borttagna lock under provbearbetningsstegen
  • Praktiskt taget alltid tillgänglig för användning med lång batteritid och snabb laddningstid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Rör av Matrix-design
Avkapslingsformat 8-kanal
Beskrivning 8-kanals handhållen skruvlockspåsättning/avskiljare med stativ för rör av Matrix-design
Mått (L x B x H) 9,87 x 3,76 x 2 tum (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Elektriska krav 110 till 240 V 50/60 Hz
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Längd (engelska) 9,87 tum
Längd (metrisk) 25.1 cm
Nettovikt (engelska) 0.97 lb.
Nettovikt (metrisk) 0.44 kg
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Drift Manuell via vippbrytare
Uppladdningstid 90 min.
Spänning 110/240 V
Bredd (engelska) 3,76 tum
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Batteridriftstid Minst 20 ställ, sätt på och ta av lock
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
För användning med (utrustning) Matrisliknande rör
Frekvens 50/60 Hz
Hastighet 4 sek. för att sätta på/ta av lock på 8 rör