Läs mer
8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Desfluoromidazolam |
| CAS | 59467-86-6 |
| Molekylformel | C18 H14 Cl N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-, Desfluoromidazolam, Midazolam Imp. G (EP), 8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14ClN3/c1-12-20-10-15-11-21-18(13-5-3-2-4-6-13)16-9-14(19)7-8-17(16)22(12)15/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.78 |
| Formel vikt | 307.0876 |