Läs mer
8-klor-1-oktanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11492040
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492040 5 mL 5ml
11402050 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28417.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23144-52-7 | C8H17ClO | 164.673 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23144-52-7
Molekylformel C8H17ClO
Molekylvikt (g/mol) 164.673
MDL-nummer MFCD00040005
InChI-nyckel YDFAJMDFCCJZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloro-1-octanol, 1-octanol, 8-chloro, 8-chlorooctanol, 8-chloro-octan-1-ol, 8-chloro-1-n-octanol, 8-chlor-1-octanol, 8-chlor-octan-1-ol, acmc-1cr4x
PubChem CID 90012
IUPAC-namn 8-kloroktan-1-ol
LEDER C(CCCCCl)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-1-octanol
Densitet 0.976
Kokpunkt 129°C to 130°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 164.67
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.