Läs mer
8-Klor-11-(1-metylpiperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Produktkod. 30049221
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049221 25 mg
17972066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049221 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
8-Klor-11-(1-metylpiperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5H-benso[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
CAS 38092-89-6
Analyt- eller komponentnamn 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Loratadine Imp. G (EP), Loratadine USP Related Compound B, Loratadine USP RC B, 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Related Compound B, Loratadine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
LEDER CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
IUPAC-namn 8-kloro-11-(1-metylpiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 324.85
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 324,1393 g/mol