Läs mer
8-Klor-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin, Mikromol™
Beskrivning
8-Kloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylclozapine |
| CAS | 6104-71-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethylclozapine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 Cl N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2 |
| LEDER | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4 |
| IUPAC-namn | 3-kloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]bensodiazepin |
| Visa mer |