Läs mer
8-Klor-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin, Mikromol™
Produktkod. 17921306
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921306 25 mg
17900886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17921306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0480.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
8-Kloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclozapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 Cl N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
LEDER Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC-namn 3-kloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]bensodiazepin
Molekylvikt (g/mol) 312.8
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 312,1142 g/mol