missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrodesloratadine |
| CAS | 117811-20-8 |
| Molekylformel | C19 H17 Cl N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-11-(4-piperidinylidene)-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Dehydrodesloratadine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-6,9,12,21H,7-8,10-11H2 |
| LEDER | Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4C=Cc2c1 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-11-piperidin-4-ylidenebenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.8 |
| Formel vikt | 308.108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?