Läs mer
8-Kloro-11-(piperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cykloepta[1,2-b]pyridin (Descarboethoxyloratadin; Desloratadin), Mikromol™
Beskrivning
8-Kloro-11-(piperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cykloepta[1,2-b]pyridin (Descarboethoxyloratadin; Desloratadin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desloratadine |
| CAS | 100643-71-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desloratadine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H19 Cl N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Delopedil, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, Sedno, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, Loratadine EP Impurity D, Loratadine USP Related Compound A, Loratadine Related Compound A, Loratadine Impurity D, Rupatadine Fumarate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2 |
| LEDER | Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 8-kloro-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]pyridin |
| Visa mer |