Läs mer
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO4/c10-6-2-1-5(9(11)12)7-8(6)14-4-3-13-7/h1-2H,3-4H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 214.0033 |