Läs mer
8-klor-2-metylkinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576324
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10576324 25 g 25g
10213522 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC01118EB
Kemiska identifierare
CAS 3033-82-7
Molekylformel C10H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 177.631
MDL-nummer MFCD00051764
InChI-nyckel VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
IUPAC-namn 8-klor-2-metylkinolin
LEDER CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-2-methylquinoline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 177.63
Procent renhet 97%