missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Chloro-3-methoxy-11-(1-methyl-4-piperidinyl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]-cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-3-methoxy-11-(1-methyl-4-piperidinyl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol |
| CAS | 165739-71-9 |
| Molekylformel | C21 H25 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O2/c1-24-9-7-16(8-10-24)21(25)19-6-5-17(22)11-14(19)3-4-15-12-18(26-2)13-23-20(15)21/h5-6,11-13,16,25H,3-4,7-10H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cnc2c(CCc3cc(Cl)ccc3C2(O)C4CCN(C)CC4)c1 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-3-methoxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyridin-11-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.89 |
| Formel vikt | 372.1605 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?