Läs mer
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline |
| CAS | 5236-87-3 |
| Molekylformel | C10H8NOCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO/c1-6-5-9(13)7-3-2-4-8(11)10(7)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1cc(O)c2cccc(Cl)c2n1 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-2-methyl-1H-quinolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.62 |
| Formel vikt | 193.0294 |