Läs mer
8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepin-11-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one |
| CAS | 50892-62-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H9 Cl N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, Clozapine Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2O/c14-8-5-6-11-12(7-8)16-13(17)9-3-1-2-4-10(9)15-11/h1-7,15H,(H,16,17) |
| LEDER | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-5,11-dihydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.68 |
| Visa mer |