Läs mer
8-Kloro-5,6-dihydro-11H-benso[5,6]cyklohepta[1,2-b]pyridin-11-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| CAS | 31251-41-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H10 Cl N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2 |
| LEDER | Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 8-kloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Visa mer |