Läs mer
8-Kloro-5,6-dihydro-11H-benso[5,6]cyklohepta[1,2-b]pyridin-11-one, TRC
Produktkod. 30363406
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30363406 1 g
1 options
Produktkod. 30363406 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3652451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
CAS 31251-41-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H10 Cl N O
Kvantitet 1 g
Synonym 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
LEDER Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1
IUPAC-namn 8-kloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-one
Molekylvikt (g/mol) 243.69
Formel vikt 243.0451