Läs mer
8-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid |
| CAS | 1246816-17-0 |
| Molekylformel | C9H6ClNO3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 8-Chloro-5-isoquinoline Sulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-8-1-2-9(15(12,13)14)6-3-4-11-5-7(6)8/h1-5H,(H,12,13,14) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cnccc12 |
| IUPAC-namn | 8-chloroisoquinoline-5-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.67 |
| Formel vikt | 242.9757 |