Läs mer
8-Kloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-pipridinyliden)-5H-benzo[5,6]cykloepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Produktkod. 17931606
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17931606 25 mg
1 options
Produktkod. 17931606 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.250025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
8-Kloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-pipridinyliden)-5H-benso[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
CAS 1246819-22-6
Analyt- eller komponentnamn 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H18 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
LEDER Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
IUPAC-namn 8-klor-11-(1-nitrosopiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[2,4-b]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 339.8187
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 339,1138 g/mol