Läs mer
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 59468-44-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H13 Cl F N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, Midazolam Imp. C (EP), Midazolam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13ClFN3O2/c1-10-23-18(19(25)26)16-9-22-17(12-4-2-3-5-14(12)21)13-8-11(20)6-7-15(13)24(10)16/h2-8H,9H2,1H3,(H,25,26) |
| LEDER | Cc1nc(C(=O)O)c2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |