Läs mer
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| CAS | 59469-74-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H13 Cl F N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, Midazolam Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-10,18H,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc2C=NC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.77 |
| Visa mer |