Läs mer
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (>90%), TRC
Produktkod. 30360429
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30360429 100 mg
1 options
Product Code. 30360429 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC366340100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity)
CAS 59467-69-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H15 Cl F N3
Kvantitet 100 mg
Synonym (3aRS)-8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Imp. I (EP)
InChI formel InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13H,9-10H2,1H3
LEDER CC1=NCC2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12
IUPAC-namn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Molekylvikt (g/mol) 327.78
Formel vikt 327.0939