Läs mer
8-Chloro-6-oxo-octanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chloro-6-oxo-octanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 50628-91-6 |
| Molekylformel | C10 H17 Cl O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl-6-oxo-8-Chloroctanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17ClO3/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCC(=O)CCCl |
| IUPAC-namn | ethyl 8-chloro-6-oxooctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.69 |
| Formel vikt | 220.0866 |