Läs mer
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418955
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418955 1 g 1g
15428955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34451.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178488-36-3
Molekylformel C8H4ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 220.579
MDL-nummer MFCD06496224
InChI-nyckel BWSHPRLSCABXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine, chlorotrifluoromethylimidazopyridine, 8-chloro-6-trifluoromethyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 5260659
IUPAC-namn 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
LEDER C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 100°C to 103°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.58
Procent renhet 97%