Läs mer
8-Chloro Caffeine, TRC
Produktkod. 17984345
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
17984345 10 g
17923735 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17984345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36478010G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4921-49-7
Molekylformel C8 H9 Cl N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 228.64
Synonym 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Dimenhydrinate Imp. E (EP), 8-Chlorocaffeine
IUPAC-namn 8-chloro-1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
LEDER CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)n(C)c2C1=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H9ClN4O2/c1-11-4-5(10-7(11)9)12(2)8(15)13(3)6(4)14/h1-3H3
Formel vikt 228.0414
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.