missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Chlorocarbazole-1-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chlorocarbazole-1-acetic Acid |
| CAS | 131023-44-4 |
| Molekylformel | C14H10ClNO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-(8-Chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-2-5-10-9-4-1-3-8(7-12(17)18)13(9)16-14(10)11/h1-6,16H,7H2,(H,17,18) |
| LEDER | OC(CC1=CC=CC(C2=CC=C3)=C1NC2=C3Cl)=O |
| IUPAC-namn | 2-(8-chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.69 |
| Formel vikt | 259.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?