Läs mer
8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one |
| CAS | 1469-28-9 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl O S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-11-one, 8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-one, 8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClOS/c15-10-5-6-14-11(8-10)12(16)7-9-3-1-2-4-13(9)17-14/h1-6,8H,7H2 |
| LEDER | Clc1ccc2Sc3ccccc3CC(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-6H-benzo[b][1]benzothiepin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.739 |
| Formel vikt | 260.006 |