Läs mer
8-(klormetyl)-6-fluor-4H-1,3-bensodioxin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10002464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10002464 10 g 10g
10692823 250 mg 250mg
10563042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10002464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD08167EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 131728-94-4
Molekylformel C9H8ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 202.61
MDL-nummer MFCD00052603
InChI-nyckel FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
PubChem CID 2780137
IUPAC-namn 8-(klormetyl)-6-fluor-4H-l,3-bensodioxin
LEDER FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 202.61
Procent renhet 97%