Läs mer
8-klornaftalen-1-sulfonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10784183
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10784183 10 g 10g
10011664 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784183 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06262EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 145-74-4
Molekylformel C10H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 242.673
MDL-nummer MFCD00052379
InChI-nyckel OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
PubChem CID 67353
IUPAC-namn 8-klornaftalen-1-sulfonsyra
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 242.68
Procent renhet 97%