Läs mer
8-Chlorotheophylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Chlorotheophylline |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 214.0258 |