Läs mer
8 komponentblandning i DMSO, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16390498 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16390498 1 ml
16310508 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16390498 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPRSC2B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00 SEK
    553.66 SEK / 1ml
    Save 68.34 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8 Component Mix in DMSO
Namnnotering USP 467-standard
Förpackning Ampull av glas
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Explosionsgräns 1,8 % (volym); 63% (volym)
Tändpunkt 270 °C
Ångtryck 2,5 hPA (20 °C)
Metoder USP 467: Restlösningsmedel/Organiska flyktiga föroreningar
Analyt- eller komponentnamn N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Densitet 1,1 g/cm3
Fysisk form Vätska
Element N,N-dimetylacetamid, N,N-dimetylformamid, Etylenglykol, 1-metyl-2-pyrrolidinon, Formamid
Lösningsmedel eller matris Dimetylsulfoxid
Kvantitet 1 ml
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock VOA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide