missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine |
| CAS | 35873-49-5 |
| Molekylformel | C12 H16 N4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3 |
| IUPAC-namn | 8-cyclopentyl-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.28 |
| Formel vikt | 248.1273 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?