Läs mer
Tocris Bioscience™ 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30002069
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30002069 100 mg
1 options
Produktkod. 30002069 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6137/100
High affinity adenosine A1 receptor antagonist
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine is a high affinity adenosine A1 receptor antagonist (pKi = 7.5-8).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
CAS 35873-49-5
Synonym 8-Cyclopentyltheophylline
Kvantitet 100 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO and to 10mM in ethanol
Molekylformel C12H16N4O2
Formel vikt 248.28
Fysisk form Solid
Färg Pale-yellow
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet >99%