missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Dechloro-7-chloro-N-methyl Desloratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Dechloro-7-chloro-N-methyl Desloratadine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-12-9-14(10-13-23)19-17-5-2-6-18(21)16(17)8-7-15-4-3-11-22-20(15)19/h2-6,11H,7-10,12-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 324.139 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?