Läs mer
8-Dehydrocholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Dehydrocholesterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21,23-24,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 384.3392 |
| Procent renhet | >95% |