Läs mer
8-Demetoxi-8-fluor Gatifloxacin, TRC
Produktkod. 30365772
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365772 10 mg
30351601 5 mg
30355445 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23080010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103460-89-5
Molekylformel C18 H19 F2 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 363.36
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AMQ 2, CP 105532, 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin, 8-Demethoxy-8-fluorogatifloxacin
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6,8-difluoro-7-(3-metylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
LEDER CC1CN(CCN1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19F2N3O3/c1-9-7-22(5-4-21-9)16-13(19)6-11-15(14(16)20)23(10-2-3-10)8-12(17(11)24)18(25)26/h6,8-10,21H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26)
Formel vikt 363.1394