Läs mer
8-Demethyl Ivabradine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Demethyl Ivabradine |
| CAS | 304464-97-9 |
| Molekylformel | C26 H34 N2 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-8-hydroxy-7-methoxy- (9CI, ACI), 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-8-hydroxy-7-methoxy-2H-3-benzazepin-2-one (ACI), S 33174, 8-Desmethyl Ivabradine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O5/c1-27(16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20)7-5-8-28-9-6-17-12-23(31-2)22(29)11-18(17)14-26(28)30/h11-13,15,20,29H,5-10,14,16H2,1-4H3/t20-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1O |
| IUPAC-namn | 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl-methylamino]propyl]-7-hydroxy-8-methoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.559 |
| Formel vikt | 454.247 |