Läs mer
8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide (3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile), Mikromol™
Beskrivning
8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide (3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide |
| CAS | 114601-31-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H4 N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 8-Cyano-3-methyl-[3H]-imidazo[5,1-d]-tetrazin-4-one, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-, 8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide, Temozolomide Imp. C (EP), Temozolomide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N6O/c1-11-6(13)12-3-8-4(2-7)5(12)9-10-11/h3H,1H3 |
| LEDER | CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C#N |
| IUPAC-namn | 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carbonitrile |
| Visa mer |